2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411275-1G PC411275-500MG PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA 4920 DKK
APOSPC411275-1G APOSPC411275-500MG APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Formel: C₆H₇F₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24856416
CAS-nummer: 1219019-02-9