2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411272-100MG PC411272-1G PC411272-250MG
APOSPC411272-100MGEA 2580 DKK
APOSPC411272-100MG APOSPC411272-1G APOSPC411272-250MG
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Formel: C₆H₈F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24856435
CAS-nummer: 1374657-08-5