4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC410078-1G PC410078-5G
APOSPC410078-1GEA 458 DKK
APOSPC410078-1G APOSPC410078-5G
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621779
CAS-nummer: 1431965-53-5