1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC410047-1G PC410047-250MG PC410047-5G
APOSPC410047-1GEA 1300 DKK
APOSPC410047-1G APOSPC410047-250MG APOSPC410047-5G
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine 95%
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₂F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08696507
CAS-nummer: 767609-14-3