4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC410009-1G PC410009-5G
APOSPC410009-1GEA 502 DKK
APOSPC410009-1G APOSPC410009-5G
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
4-(Difluoromethoxy)-2-methylaniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04967256
CAS-nummer: 1185175-00-1