4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409057-1G PC409057-250MG
APOSPC409057-1GEA 1220 DKK
APOSPC409057-1G APOSPC409057-250MG
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Formel: C₆H₁₂FNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19105116
CAS-nummer: 1254115-16-6