2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409041-1G PC409041-5G
APOSPC409041-1GEA 2360 DKK
APOSPC409041-1G APOSPC409041-5G
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
2-Cyano-4,4-Difluorocyclohexanone
Formel: C₇H₇F₂NO
Molekylvægt: 159.133 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442120
CAS-nummer: 1309602-28-5