N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409010-1G PC409010-250MG
APOSPC409010-1GEA 840 DKK
APOSPC409010-1G APOSPC409010-250MG
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formel: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263600
CAS-nummer: 426844-76-0