N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC409003-1G PC409003-250MG PC409003-5G
APOSPC409003-1GEA 2160 DKK
APOSPC409003-1G APOSPC409003-250MG APOSPC409003-5G
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Formel: C₁₀H₁₆F₂N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797011
CAS-nummer: 426844-50-0