1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 1970 DKK
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₄BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24386133
CAS-nummer: 18739-03-2