1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408835-1G PC408835-250MG PC408835-5G
APOSPC408835-1GEA 3010 DKK
APOSPC408835-1G APOSPC408835-250MG APOSPC408835-5G
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₄BrF₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000932
CAS-nummer: 112754-17-3