2-Fluoropyrimidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408561-1G PC408561-250MG
APOSPC408561-1GEA 4620 DKK
APOSPC408561-1G APOSPC408561-250MG
2-Fluoropyrimidin-4-amine
2-Fluoropyrimidin-4-amine
Formel: C₄H₄FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00769380
CAS-nummer: 96548-91-3