4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408556-1G PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA 1180 DKK
APOSPC408556-1G APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656645
CAS-nummer: 18260-64-5