5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408553-1G PC408553-250MG
APOSPC408553-1GEA 2460 DKK
APOSPC408553-1G APOSPC408553-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₆FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23099431
CAS-nummer: 1416372-67-2