4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408451-1G PC408451-250MG
APOSPC408451-1GEA 3960 DKK
APOSPC408451-1G APOSPC408451-250MG
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₄BrF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419817
CAS-nummer: 497833-03-1