3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408450-1G PC408450-250MG
APOSPC408450-1GEA 2620 DKK
APOSPC408450-1G APOSPC408450-250MG
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₀F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20491585
CAS-nummer: 1345510-63-5