2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC408258-1G PC408258-5G
APOSPC408258-1GEA 806 DKK
APOSPC408258-1G APOSPC408258-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
2-Fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11045854
CAS-nummer: 93071-81-9
UN nummer: 3267
ADR: 8,III