5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 327 DKK
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Molekylvægt: 285.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203214
CAS-nummer: 403646-47-9