2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 414 DKK
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266205
CAS-nummer: 403646-46-8