2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408219-10G PC408219-5G
APOSPC408219-10GEA 11510 DKK
APOSPC408219-10G APOSPC408219-5G
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formel: C₃HF₆I
Kogepunkt: 58 °C
Massefylde: 2,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040984
CAS-nummer: 4141-91-7