1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408201-25G PC408201-100G PC408201-5G
APOSPC408201-25GEA 1320 DKK
APOSPC408201-25G APOSPC408201-100G APOSPC408201-5G
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Formel: C₅H₄BrF₇
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09265345
CAS-nummer: 1274903-97-7