1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC408186-1G PC408186-5G
APOSPC408186-1GEA 654 DKK
APOSPC408186-1G APOSPC408186-5G
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Formel: C₄F₁₀O₆S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00748183
CAS-nummer: 78522-71-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III