1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408156-100G PC408156-25G PC408156-5G
APOSPC408156-100GEA 0 DKK
APOSPC408156-100G APOSPC408156-25G APOSPC408156-5G
1,3-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,3-Diiodotetrafluorobenzene
Formel: C₆F₄I₂
Kogepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16620566
CAS-nummer: 67815-57-0