3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408152-5G PC408152-1G PC408152-250MG
APOSPC408152-5GEA 6980 DKK
APOSPC408152-5G APOSPC408152-1G APOSPC408152-250MG
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol 97%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-methylpentan-2-ol
Formel: C₆H₇F₇O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619637
CAS-nummer: 355-22-6