Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408107-25G PC408107-5G
APOSPC408107-25GEA 8720 DKK
APOSPC408107-25G APOSPC408107-5G
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel: C₆H₈ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18641867
CAS-nummer: 1309602-63-8