4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Ethyl-5-fluoro-o-guaiacol, 5-Ethyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole
PC4081-1G PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA 785 DKK
APOSPC4081-1G APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11101442
CAS-nummer: 1065076-45-0