5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 3990 DKK
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Formel: C₅HClF₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01328318
CAS-nummer: 66443-79-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,III