Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC408088-1G PC408088-5G
APOSPC408088-1GEA 819 DKK
APOSPC408088-1G APOSPC408088-5G
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Formel: C₁₅HF₂₉O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412274
CAS-nummer: 65150-95-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III