8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 6100 DKK
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Formel: C₈F₁₆O₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16621332
CAS-nummer: 4089-58-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III