2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 6340 DKK
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Formel: C₅Cl₄F₆O₂
Kogepunkt: 56 °C (25 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16619610
CAS-nummer: 64499-81-6
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III