2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 623 DKK
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Formel: C₈H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203802
CAS-nummer: 773874-16-1