2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC408052-1G PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA 458 DKK
APOSPC408052-1G APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆ClFO
Molekylvægt: 172.584 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194221
CAS-nummer: 161957-57-9