tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC408014-1G PC408014-250MG PC408014-5G
APOSPC408014-1GEA 450 DKK
APOSPC408014-1G APOSPC408014-250MG APOSPC408014-5G
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Formel: C₁₇H₂₅BFNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09033883
CAS-nummer: 262444-42-8