4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC407085-100MG PC407085-1G PC407085-500MG
APOSPC407085-100MGEA 2630 DKK
APOSPC407085-100MG APOSPC407085-1G APOSPC407085-500MG
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15832833
CAS-nummer: 1207448-50-7