8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC407066-1G PC407066-5G
APOSPC407066-1GEA 2330 DKK
APOSPC407066-1G APOSPC407066-5G
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
8-Fluoro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₈FN₃·ClH
Molekylvægt: 213.639 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684142
CAS-nummer: 1171070-31-7