4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)quinoline
PC407052-1G PC407052-250MG
APOSPC407052-1GEA 1960 DKK
APOSPC407052-1G APOSPC407052-250MG
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-8-trifluoromethoxyquinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
Molekylvægt: 247.601 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861865
CAS-nummer: 40516-42-5