4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC407016-1G PC407016-5G
APOSPC407016-1GEA 2440 DKK
APOSPC407016-1G APOSPC407016-5G
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100261
CAS-nummer: 15912-66-0