4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC407015-1G PC407015-5G
APOSPC407015-1GEA 0 DKK
APOSPC407015-1G APOSPC407015-5G
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07700248
CAS-nummer: 21168-42-3