3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionaldehyde, 4-(3-Oxoprop-1-yl)benzotrifluoride
PC4059-100MG PC4059-250MG
APOSPC4059-100MGEA 480 DKK
APOSPC4059-100MG APOSPC4059-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molekylvægt: 202.173 g/mol
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772919
CAS-nummer: 166947-09-7