Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405711-1G PC405711-250MG
APOSPC405711-1GEA 31200 DKK
APOSPC405711-1G APOSPC405711-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30723460
CAS-nummer: 1350822-06-8