((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405708-1G PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA 33900 DKK
APOSPC405708-1G APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28955862
CAS-nummer: 167496-73-3