2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC405702-1G PC405702-250MG
APOSPC405702-1GEA 20920 DKK
APOSPC405702-1G APOSPC405702-250MG
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₀FNO₂·ClH
Molekylvægt: 195.619 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29060099
CAS-nummer: 1934367-59-5