3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405699-1G PC405699-250MG
APOSPC405699-1GEA 18040 DKK
APOSPC405699-1G APOSPC405699-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Formel: C₆H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19207132
CAS-nummer: 146038-55-3