Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405697-1G PC405697-250MG
APOSPC405697-1GEA 34340 DKK
APOSPC405697-1G APOSPC405697-250MG
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037344
CAS-nummer: 1935130-91-8