(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405696-1G PC405696-250MG
APOSPC405696-1GEA 18040 DKK
APOSPC405696-1G APOSPC405696-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₁₂H₁₃FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037343
CAS-nummer: 1934767-33-5