4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405695-1G PC405695-500MG
APOSPC405695-1GEA 30590 DKK
APOSPC405695-1G APOSPC405695-500MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₁FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037342
CAS-nummer: 1980053-59-5