4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 23440 DKK
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formel: C₁₁H₁₂FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037340
CAS-nummer: 1936606-29-9