1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 27280 DKK
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₁₁H₁₀FI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037339
CAS-nummer: 1934526-34-7