1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405691-1G PC405691-250MG
APOSPC405691-1GEA 14290 DKK
APOSPC405691-1G APOSPC405691-250MG
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Formel: C₁₁H₁₁F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29037338
CAS-nummer: 146038-61-1