3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC405690-1G PC405690-250MG PC405690-5G
APOSPC405690-1GEA 1660 DKK
APOSPC405690-1G APOSPC405690-250MG APOSPC405690-5G
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel: C₆H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19228680
CAS-nummer: 146038-53-1